2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 69.6 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
MW: 224,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664904
Núm. CAS: 1288987-92-7