6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 300 EUR
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664866
Núm. CAS: 1823358-68-4