3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 905 EUR
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664856
Núm. CAS: 1807155-75-4