4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 1210 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664923
Núm. CAS: 1823917-95-8