4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G PC500208-5G PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA 288 EUR
APOSPC500208-1G APOSPC500208-5G APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570403
Núm. CAS: 1137869-95-4