4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde, 3-Bromo-2-fluoro-6-formylphenol
PC500210-1G PC500210-250MG PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA 120 EUR
APOSPC500210-1G APOSPC500210-250MG APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705524
Núm. CAS: 1427373-29-2