2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 215 EUR
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
MW: 207,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937181
Núm. CAS: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III