2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 422 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937180
Núm. CAS: 134099-24-4