2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500224-1G PC500224-250MG
APOSPC500224-1GEA 551 EUR
APOSPC500224-1G APOSPC500224-250MG
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937185
Núm. CAS: 1632283-20-5
UN: 3265
ADR: 8,III