2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 894 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631617
Núm. CAS: 261945-01-1