2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500227-1G PC500227-250MG PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA 58 EUR
APOSPC500227-1G APOSPC500227-250MG APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
MW: 224.127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937175
Núm. CAS: 1202679-47-7