2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 145 EUR
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659985
Núm. CAS: 35010-29-8