2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 406 EUR
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631621
Núm. CAS: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III