5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 134 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631614
Núm. CAS: 261945-71-5