2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 654 EUR
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₄BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937167
Núm. CAS: 1823271-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III