4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 50.9 EUR
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100974
Núm. CAS: 661463-13-4