2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 136 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formula: C₆H₃ClFIO
MW: 272.443 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628048
Núm. CAS: 148254-33-5