5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl triflate
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 156 EUR
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₂BrClF₄O₃S
MW: 357.505 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937161
Núm. CAS: 1820619-90-6
UN: 3265
ADR: 8 III