4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 219 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169196
Núm. CAS: 91167-85-0