4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC500251-1G PC500251-5G
APOSPC500251-1GEA 132 EUR
APOSPC500251-1G APOSPC500251-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26386356
Núm. CAS: 1219741-79-3