5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 464 EUR
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27429289
Núm. CAS: 1598963-13-3