2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 348 EUR
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₂ClF₄IO₃S
MW: 404,505 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937160
Núm. CAS: 1820607-92-8
UN: 3265
ADR: 8,III