4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500262-1G
APOSPC500262-1GEA 82.8 EUR
APOSPC500262-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100973
Núm. CAS: 661463-12-3