4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 632 EUR
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199648
Núm. CAS: 108310-38-9