6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 383 EUR
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₄
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975498
Núm. CAS: 38225-97-7