Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 476 EUR
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₉FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20701664
Núm. CAS: 403712-67-4