6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 319 EUR
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₃
MW: 182,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975499
Núm. CAS: 1820648-09-6