7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500297-1G PC500297-250MG PC500297-5G
APOSPC500297-1GEA 493 EUR
APOSPC500297-1G APOSPC500297-250MG APOSPC500297-5G
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16468547
Núm. CAS: 1226045-94-8