6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 406 EUR
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975496
Núm. CAS: 1820639-38-0