5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5003-1G PC5003-2.5G
APOSPC5003-1GEA 200 EUR
APOSPC5003-1G APOSPC5003-2.5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00275562
Núm. CAS: 175276-66-1
UN: 3261
ADR: 8,III