2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 271 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404959
Núm. CAS: 134099-34-6