2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 219 EUR
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975490
Núm. CAS: 1823891-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III