2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α,2,6-Pentafluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3,5-difluorobenzotrifluoride
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 252 EUR
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975469
Núm. CAS: 1309597-24-7