4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500306-1G PC500306-250MG PC500306-5G
APOSPC500306-1GEA 288 EUR
APOSPC500306-1G APOSPC500306-250MG APOSPC500306-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Formula: C₈H₈FIO
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19440267
Núm. CAS: 741716-19-8