2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500307-1G PC500307-250MG PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA 331 EUR
APOSPC500307-1G APOSPC500307-250MG APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₄BF₅O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27975470
Núm. CAS: 2250114-85-1