2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 488 EUR
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24368898
Núm. CAS: 3108-02-9