2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 551 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
MW: 207,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975487
Núm. CAS: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III