2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 270 EUR
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975459
Núm. CAS: 1823935-35-8