2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 69.6 EUR
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975486
Núm. CAS: 1823327-58-7