2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 273 EUR
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19214250
Núm. CAS: 133788-81-5