5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 511 EUR
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20714261
Núm. CAS: 77153-73-2