2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 393 EUR
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975492
Núm. CAS: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III