2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC500321-1G
PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA
0
EUR
APOSPC500321-1G
APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₅F₅O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27975472 Núm. CAS: 1288987-71-2 |