2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 203 EUR
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Formula: C₈H₈FIO
MW: 266,051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975454
Núm. CAS: 1823867-60-2