5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 219 EUR
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975512
Núm. CAS: 1312884-54-0