2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 685 EUR
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975466
Núm. CAS: 1823815-55-9