4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 145 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987811
Núm. CAS: 900175-53-3