4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500346-1G PC500346-250MG
APOSPC500346-1GEA 351 EUR
APOSPC500346-1G APOSPC500346-250MG
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉FN₂
MW: 140,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026959
Núm. CAS: 485832-95-9