3-Fluoro-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 306 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166555
Núm. CAS: 863870-85-3