2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-3-methyl-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoro-3-methylnitrobenzene
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603723
Núm. CAS: 90292-62-9